Få mere at vide
4,5-Diamino-6-methylpyrimidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30354973
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30354973 1 g
1 options
Artikelnummer. 30354973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4163761G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,5-Diamino-6-methylpyrimidine Hydrochloride
CAS 1797132-20-7
Molekylær formel C5H8N4 • HCl
Mængde 1 g
Synonym 4,5-Diamino-6-methyl-pyrimidine Hydrochloride, NSC 122008 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H8N4.ClH/c1-3-4(6)5(7)9-2-8-3;/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,9);1H
SMIL CC1=C(C(=NC=N1)N)N.Cl
Molekylvægt (g/mol) 124.143646
Formel vægt 160.0516