Få mere at vide
4,5-Diamino-6-chloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30352262
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30352262 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30352262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4162752.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 4316-98-7
Molekylær formel C4 H5 Cl N4
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
SMIL Nc1ncnc(Cl)c1N
IUPAC navn 6-kloropyrimidin-4,5-diamin
Molekylvægt (g/mol) 144.562
Formel vægt 144.02
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.