Få mere at vide
4,5-Diamino-6-chloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30366925
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30366925 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30366925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416275250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 4316-98-7
Molekylær formel C4 H5 Cl N4
Mængde 250 mg
Synonym 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
SMIL Nc1ncnc(Cl)c1N
IUPAC navn 6-kloropyrimidin-4,5-diamin
Molekylvægt (g/mol) 144.562
Formel vægt 144.02