Få mere at vide
4,5-Diamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Diamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 78033-18-8 |
| Molekylær formel | C9 H16 N4 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N4O2/c1-5(2)4-13-7(11)6(10)8(14)12(3)9(13)15/h5H,4,10-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CN1C(=C(N)C(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC navn | 5,6-diamino-3-methyl-1-(2-methylpropyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.25 |
| Formel vægt | 212.1273 |