Få mere at vide
4,5-Desisopropyliden Topiramat, TRC
Artikelnummer. 30133809
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133809 100 mg
17923385 25 mg
17961355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290175100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106881-41-8
Molekylær formel C9 H17 N O8 S
Molekylvægt (g/mol) 299.3
Synonym 2,3-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, β-D-fructopyranose deriv.
IUPAC navn [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-3a-yl]methylsulfamat
SMIL CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
Formel vægt 299.0675
Procent renhed >95%