Få mere at vide
4,5-Dehydro-Capsaicin, TRC
Artikelnummer. 30405905
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405905 50 mg
30393722 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30405905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95134550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2305061-51-0
Molekylær formel C18H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Synonym (4E,6E)-N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnona-4,6-dienamide
IUPAC navn (4E,6Z)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnona-4,6-dienamide
SMIL COc1cc(CNC(=O)CC\C=C\C=C/C(C)C)ccc1O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dehydro-Capsaicin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h4-6,8,10-12,14,20H,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b5-4+,8-6-
Formel vægt 303.1834
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.