Få mere at vide
4,5-Dehydro Apixaban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dehydro Apixaban |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-13,15H,2-4,14H2,1H3,(H2,26,32) |