Få mere at vide
4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClN3O2/c14-9-1-2-12-11(7-9)15-13(19)17(12)10-3-5-16(8-18)6-4-10/h1-2,7-8,10H,3-6H2,(H,15,19) |
| Formel vægt | 279.0775 |