missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine, Mikromol™
Beskrivelse
4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine |
| CAS | 1346598-11-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H14 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Domperidone Imp. B (EP), 4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)-1-formylpiperidine, Domperidone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H |
| SMIL | Clc1ccc2N(C3CCN(CC3)C=O)C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 4-(5-chloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)piperidine-1-carbaldehyde |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?