Få mere at vide
4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzonitrile |
| CAS | 415718-60-4 |
| Molekylær formel | C11H6BrNS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(5-Bromo-2-thienyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6BrNS/c12-11-6-5-10(14-11)9-3-1-8(7-13)2-4-9/h1-6H |
| SMIL | Brc1ccc(s1)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC navn | 4-(5-bromothiophen-2-yl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.14 |
| Formel vægt | 262.9404 |