Få mere at vide
4-(5-bromthien-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10480934
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10480934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10614775 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67010DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-93-1
Molekylær formel C11H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 267.08
MDL nummer MFCD00024075
InChI nøgle XFQYOFLFNKCHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-6-bromocoumarin, 3-acetyl-6-bromo-2h-chromen-2-one, 3-acetyl-6-bromo-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,3-acetyl-6-bromo, 3-acetyl-6-bromo-2-oxochromene, pubchem13336, maybridge1_000212, zerenex e/1034014, 6-bromanyl-3-ethanoyl-chromen-2-one
PubChem CID 304813
IUPAC navn 3-acetyl-6-bromchromen-2-on
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC=C2OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Yes
Mængde 1 g
Formel vægt 267.08
Procent renhed 97%