Få mere at vide
4-[(5-bromthien-2-yl)methyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10162984
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10162984 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10091574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162984 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC73410DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 364793-76-0
Molekylær formel C9H12BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 262.165
MDL nummer MFCD11506356
InChI nøgle XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
PubChem CID 21914272
IUPAC navn 4-[(5-bromthiophen-2-yl)methyl]morpholin
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 262.17
Procent renhed 97%