Få mere at vide
4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine, 97%
Artikelnummer. 10038199 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10038199 5 g Glasflaske 5g
10433530 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10038199 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432700050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84539-22-0 | C8H10BrN3O | 244.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84539-22-0
Molekylær formel C8H10BrN3O
Molekylvægt (g/mol) 244.09
MDL nummer MFCD00483251
InChI nøgle CEXBOCXKAGPRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-bromopyrimidin-2-yl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-1-yl-pyrimidine, 4-5-bromo-pyrimidin-2-yl-morpholine, morpholine, 4-5-bromo-2-pyrimidinyl, 5-bromo-2-morpholinopyrimidine, 5-bromo-2-4-morpholino pyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-4-yl pyrimidine, acmc-209pvb, 2-morpholino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
PubChem CID 5144362
IUPAC navn 4-(5-brompyrimidin-2-yl)morpholin
SMIL C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 91°C to 93°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 244.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.