Få mere at vide
4-[(5-Bromo-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(5-Bromo-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile-13C3 |
| CAS | 1246816-61-4 |
| Molekylær formel | C813C3H5BrCl2N4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5BrCl2N4/c12-8-9(13)17-11(18-10(8)14)16-7-3-1-6(5-15)2-4-7/h1-4H,(H,16,17,18)/i8+1,9+1,10+1 |
| SMIL | Cl[13c]1nc(Nc2ccc(cc2)C#N)n[13c](Cl)[13c]1Br |
| IUPAC navn | 4-[(5-bromo-4,6-dichloro(4,5,6-13C3)pyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.97 |
| Formel vægt | 344.9175 |