Få mere at vide
4-(5-brom-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10019081
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10019081 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10019081 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09097DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Bromo-2-thienyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS 34801-14-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C7H5BrN2S2
MDL nummer MFCD01812622
Mængde 1 g
Synonym 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-ylamine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-thiophen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-5-bromothien-2-yl thiazole, 4-5-bromothien-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-5-bromo-2-thienyl, maybridge1_001930
InChI nøgle MMZHPDCFNLBMBY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(SC(=C1)Br)C2=CSC(=N2)N
IUPAC navn 4-(5-bromthiophen-2-yl)-1,3-thiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 261.155
PubChem CID 725239
Formel vægt 261.17
Procent renhed 97%