Få mere at vide
4-[(5-brom-2-furyl)methyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366324
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366324 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10356704 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366324 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC72510DE
Kemiske identifikatorer
CAS 71897-83-1
Molekylær formel C9H12BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 246.104
MDL nummer MFCD01307635
InChI nøgle KNWZHIWPPIXAJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-bromo-2-furyl methyl morpholine, 4-5-bromofuran-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromofur-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furanyl-methyl morpholine, 4-5-bromo-2-furylmethyl morpholine, 4-5-bromo-furan-2-ylmethyl-morpholine, morpholine,4-5-bromo-2-furanyl methyl
PubChem CID 12478687
IUPAC navn 4-[(5-bromfuran-2-yl)methyl]morpholin
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(O2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(5-Bromo-2-furyl)methyl]morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 246.1
Procent renhed 97%