Få mere at vide
4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-tritylimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470269
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470269 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15470269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63533.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-tritylimidazole
CAS 77134-74-8
Molekylær formel C24H22N2O2
MDL nummer MFCD03844709
Mængde 250 mg
Synonym 4-hydroxymethyl-1-trityl-1h-imidazol-5-yl methanol, 1-trityl-1h-imidazole-4,5-diyl dimethanol, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4,5-diyl dimethanol, 5-hydroxymethyl-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl methanol
InChI nøgle QJIJNGQOZQUGPH-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=C(CO)N(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn [5-(hydroxymethyl)-1-tritylimidazol-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 370.45
PubChem CID 12915934
Formel vægt 370.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid