Få mere at vide
4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 99%
Artikelnummer. 11307249
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
Artikelnummer. 11307249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27420.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 856405-77-1 | C31H48OP2 | 498.672 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 856405-77-1
Molekylær formel C31H48OP2
Molekylvægt (g/mol) 498.672
MDL nummer MFCD07781995
InChI nøgle ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 16218202
IUPAC navn ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)phosphane
SMIL CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Mængde 500 mg
Formel vægt 498.68
Procent renhed 99%