Få mere at vide
4,5-Bis(chloromethyl)-1,3-dioxol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-bis(chloromethyl)-1,3-dioxol-2-one |
| CAS | 1443544-27-1 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Olmesartan Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2O3/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h1-2H2 |
| SMIL | ClCC1=C(CCl)OC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 4,5-bis(chloromethyl)-1,3-dioxol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.9896 |
| Formel vægt | 181.9537 |