missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride |
| CAS | 3543-75-7 |
| Molekylær formel | C16H22Cl3N3O2 |
| MDL nummer | MFCD01658758 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | Cl.CN1C(CCCC(O)=O)=NC2=C1C=CC(=C2)N(CCCl)CCCl |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.72 |
| Procent renhed | 99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?