Få mere at vide
4,5',8-Trimethylpsoralen, 99%
Artikelnummer. 15425489
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425489 5 g 5g
15415489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63226.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
4,5',8-Trimethylpsoralen bruges til behandling af psoriasis og som en fotokemisk tværbinder af DNA, der bruges som en probe for nukleinsyrestruktur, der bruges til at krydsbinde DNA på glimmeroverflader, mutagenese af N2-orme.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4,5,8-Trimethylpsoralen′ bruges til behandling af psoriasis, og som en fotokemisk krydsbinder af DNA bruges det som en probe for nukleinsyrestruktur, der bruges til at krydsbinde DNA til glimmeroverflader, mutagenese af N2-orme.
Opløselighed
Opløselig i kloroform
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxiderende midler. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3902-71-4
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00005010
InChI nøgle FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC navn 2,5,9-trimethyl-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
SMIL CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5',8-Trimethylpsoralen
Smeltepunkt 229 °C til 231 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 221723
Merck Index 14,9735
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver