Få mere at vide
4,5',8-trimethylpsoralen, 97,5%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10502061 100 mg 100mg
10510594 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229881000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3902-71-4
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00005010
InChI nøgle FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC navn 2,5,9-trimethylfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMIL CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5', 8-Trimethylpsoralen
Navn note 97.5%
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230.0°C to 234.0°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 6 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.5% min. (on dried substance) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 9907
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,slightly soluble in methanol,ethanol,chloroform
Formel vægt 228.25
Procent renhed 97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5',8-Trimethylpsoralen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.