Få mere at vide
4',5,7-Trihydroxyisoflavon, 99+%
Artikelnummer. 15405509
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405509 100 mg 100mg
15485499 1 g 1g
15495499 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15405509 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J63241.MC
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Hæmmer af tyrosinproteinkinase | CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270,24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyisoflavon bruges til at hæmme tyrosinproteinkinase. Genistein hæmmer EGF-stimuleret phosphorylering i dyrkede celler. Bruges også til at udforske signaltransduktionsveje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 ,′5,7-Trihydroxyisoflavon bruges til at hæmme tyrosinproteinkinase. Genistein hæmmer EGF-stimuleret phosphorylering i dyrkede celler. Bruges også til at udforske signaltransduktionsveje.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 446-72-0
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
MDL nummer MFCD00016952
InChI nøgle TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Smeltepunkt ∼300°C
Farve Brun til hvid
Mængde 100 mg
Beilstein 263823
Merck Index 14,4391
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in cold water.
Formel vægt 270.24
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver