Få mere at vide
4',5,7-Trihydroxyflavon, 97%
Beskrivelse
4',5,7-Trihydroxyflavon er et ikke-mutagent flavonoid, der har vist sig at hæmme celleproliferation, angiogenese og proteinkinase. Inducerer også apoptose i brystkræftceller. Det hæmmer topoisomerase I-katalyseret DNA re-ligering og forbedrer gap junctional intercellulær kommunikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
,5,7-′Trihydroxyflavon er et ikke-mutagent flavonoid, der har vist sig at hæmme celleproliferation, angiogenese og proteinkinase. Inducerer også apoptose i brystkræftceller. Det hæmmer topoisomerase I-katalyseret DNA re-ligering og forbedrer gap junctional intercellulær kommunikation.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
(27 mg/ml) eller 1M kaliumhydroxid (50mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4',5,7-Trihydroxyflavone |
| Smeltepunkt | ∽315 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 262620 |
| Merck Index | 14,730 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i dimethylsulfoxid (27 mg/ml) eller 1 M kaliumhydroxid (50 mg/ml). |
| Formel vægt | 270.24 |
| Procent renhed | 97% |