Få mere at vide
4',5,7-Trihydroxyflavon, 97%
Artikelnummer. 11358126
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358126 25 mg 25mg
11368126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15041.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.80 DKK
    493.65 DKK / 25mg
    Spare 108.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 520-36-5 | C15H10O5 | 270,24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyflavon er et ikke-mutagent flavonoid, der har vist sig at hæmme celleproliferation, angiogenese og proteinkinase. Inducerer også apoptose i brystkræftceller. Det hæmmer topoisomerase I-katalyseret DNA re-ligering og forbedrer gap junctional intercellulær kommunikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
,5,7-′Trihydroxyflavon er et ikke-mutagent flavonoid, der har vist sig at hæmme celleproliferation, angiogenese og proteinkinase. Inducerer også apoptose i brystkræftceller. Det hæmmer topoisomerase I-katalyseret DNA re-ligering og forbedrer gap junctional intercellulær kommunikation.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
(27 mg/ml) eller 1M kaliumhydroxid (50mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 520-36-5
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
MDL nummer MFCD00006831
InChI nøgle KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',5,7-Trihydroxyflavone
Smeltepunkt ∽315 °C (dekomponering)
Mængde 25 mg
Beilstein 262620
Merck Index 14,730
Opløselighedsinformation Opløseligt i dimethylsulfoxid (27 mg/ml) eller 1 M kaliumhydroxid (50 mg/ml).
Formel vægt 270.24
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',5,7-Trihydroxyflavone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzo pyrone