Få mere at vide
4',5,7-trihydroxyflavanon, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255140 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10255140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139820100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 480-41-1 | C15H12O5 | 272.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4', 5, 7-Trihydroxyflavanone
Navn note 97%
CAS 480-41-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 247.0°C to 254.0°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H12O5
MDL nummer MFCD00006844
Mængde 10 g
Merck Index 15, 6506
Synonym 2r-naringenin, r-naringenin, naringenin, 2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, --naringenin, +-2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone, +-naringenin, 2r-5,7,4'-trihydroxyflavone, 2r-4',5,7-trihydroxyflavanone
InChI nøgle FTVWIRXFELQLPI-CYBMUJFWSA-N
SMIL C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
IUPAC navn (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekylvægt (g/mol) 272.26
PubChem CID 667495
ChEBI CHEBI:50201
Formel vægt 272.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.