Få mere at vide
4',5,7-Trihydroxyflavanon, 97%
Artikelnummer. 11322287
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322287 10 g 10g
11312287 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09834.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67604-48-2 | C15H12O5 | 272,256 g/mol
(± )-Naringenin er en antioxidant flavonoid. Det har antiinflammatoriske og antitumoregenskaber. (± )-Naringenin inducerer apoptose. Det stimulerer DNA-reparation efter oxidativ skade. (± )-Naringenin hæmmer aktiviteten af PI 3-kinase (PI(3)K).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(± )-Naringenin er en antioxidant flavonoid. Det har antiinflammatoriske og antitumoregenskaber. (± )-Naringenin inducerer apoptose. Det stimulerer DNA-reparation efter oxidativ skade. (± )-Naringenin hæmmer aktiviteten af PI 3-kinase (PI(3)K).
Opløselighed
Opløseligt i ethanol (50 mg/ml), DMSO, methanol og ammoniumhydroxid (50 mg/ml). Uopløseligt i vand (næsten)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67604-48-2
Molekylær formel C15H12O5
Molekylvægt (g/mol) 272.256
MDL nummer MFCD00006844
InChI nøgle FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym naringenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, naringenine, 4',5,7-trihydroxyflavanone, +/--naringenin, naringetol, salipurpol, --naringenin, narigenin, salipurol
PubChem CID 932
ChEBI CHEBI:50202
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
SMIL C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Smeltepunkt 248 °C til 251 °C
Mængde 10 g
Merck Index 14,6424
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (50 mg/ml), DMSO, methanol og ammoniumhydroxid (50 mg/ml). Uopløseligt i vand (næsten)
Formel vægt 272.26
Procent renhed 97%