Få mere at vide
4',5,7-Trihydroxyflavanon, 97%
Description
(± )-Naringenin er en antioxidant flavonoid. Det har antiinflammatoriske og antitumoregenskaber. (± )-Naringenin inducerer apoptose. Det stimulerer DNA-reparation efter oxidativ skade. (± )-Naringenin hæmmer aktiviteten af PI 3-kinase (PI(3)K).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(± )-Naringenin er en antioxidant flavonoid. Det har antiinflammatoriske og antitumoregenskaber. (± )-Naringenin inducerer apoptose. Det stimulerer DNA-reparation efter oxidativ skade. (± )-Naringenin hæmmer aktiviteten af PI 3-kinase (PI(3)K).
Opløselighed
Opløseligt i ethanol (50 mg/ml), DMSO, methanol og ammoniumhydroxid (50 mg/ml). Uopløseligt i vand (næsten)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4',5,7-Trihydroxyflavanone |
| Smeltepunkt | 248 °C til 251 °C |
| Mængde | 2 g |
| Merck Index | 14,6424 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol (50 mg/ml), DMSO, methanol og ammoniumhydroxid (50 mg/ml). Uopløseligt i vand (næsten) |
| Formel vægt | 272.26 |
| Procent renhed | 97% |