Få mere at vide
4,5,7-Trichloroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,7-Trichloroquinoline |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4Cl3N/c10-5-3-7(12)9-6(11)1-2-13-8(9)4-5/h1-4H |
| Formel vægt | 230.94 |