Få mere at vide
4,5,6-trifluorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415600
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415600 1 g 1g
15403327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25855.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 17573-78-3 | Molekylformel: C4HF3N2 | Molekylvægt: 134,06 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17573-78-3
Molekylær formel C4HF3N2
Molekylvægt (g/mol) 134.06
MDL nummer MFCD05662363
InChI nøgle AQKOJKCYBNUFLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4,5,6-trifluoro, pubchem6922, acmc-1bol2, pyrimidine,4,5,6-trifluoro, 4,5,6-trifluoro-1,3-diazine, 4,5,6-tris fluoranyl pyrimidine, 4,5,6-trifluoropyrimidine, 4,5,6-trifluoro pyrimidine, pyrimidine, 4,5,6-trifluoro-8ci,9ci
PubChem CID 3572764
IUPAC navn 4,5,6-trifluorpyrimidin
SMIL FC1=NC=NC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6-Trifluoropyrimidine
Tæthed 1.4609
Kogepunkt 83 °C til 85 °C
Flammepunkt >85 °C (185 °F)
Brydningsindeks 1.408
Mængde 1 g
FN nummer UN1760
Formel vægt 134.06
Procent renhed 97%