Få mere at vide
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate, 98+% (dry wt.), water <8%
Artikelnummer. 11419317
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419317 5 g 5g
11409317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21369.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207742-76-5 | C4H9N5O4S | 223.21 g/mol
4,5,6-triaminopyrimidinsulfathydrat anvendes til fremstilling af 2,5-anhydro-3-deoxy-N-(4',6'-diaminopyrimidin-5'yl)-D-ribo-hexonamid ved omsætning med 2,5-anhydro-4-O-benzyl-3-deoxy-D-ribo-hexonsyre. Det bruges også til at fremstille 4,5,6-triaminopyrimidinsulfit. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,5,6-triaminopyrimidinsulfathydrat anvendes til fremstilling af 2,5-anhydro-
3-deoxy-N-(4)′ ,6′ -diaminopyrimidin-5-yl)-D-ribo-hexonamid ′ved omsætning med 2,5-anhydro-4-O-benzyl-3-deoxy-D-ribo-hexonsyre. Det bruges også til at fremstille 4,5,6-triaminopyrimidinsulfit. Desuden fungerer det som et mellemprodukt i syntetisk kemi.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207742-76-5
Molekylær formel C4H9N5O4S
Molekylvægt (g/mol) 223.21
MDL nummer MFCD00012789
InChI nøgle RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate hydrate, 4,5,6-triaminepyrimidine sulfate hydrate, pyrimidine, 4,5,6-triamino-, sulfate, hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfate hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine sulfuric acid hydrate, pyrimidine-4,5,6-triamine; sulfuric acid; hydrate, zlchem 873, acmc-209nvb, c4h7n5.h2o.h2so4, 4,5,6-triaminopyrimidine sulfate, hydrate
PubChem CID 201714
IUPAC navn pyrimidin-4,5,6-triamin;svovlsyre;hydrat
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=NC=NC(N)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate hydrate
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 8 %
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 223.22 (Anhydrous)
Procent renhed ≥98%