Få mere at vide
[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(isopropyl-d7)amino]butoxy]acetic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(methylsulfonamido)selexipag-D7 (N-isopropyl-D7) |
| CAS | 1265295-20-2 |
| Molekylær formel | C25 D7 H22 N3 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Acetic acid, 2-[4-[(5,6-diphenyl-2-pyrazinyl)[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]butoxy]- (ACI), 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]butoxy]acetic acid (ACI), MRE-269-d7, Des(methylsulfonamido)selexipag-d7, Des(methylsulfonamido)selexipag-D7 (N-isopropyl-D7), Selexipag-d7-desmethylsulfonamido, [4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(isopropyl-d7)amino]butoxy]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19 H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30)/i1D3,2D3,19 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N(CCCCOCC(=O)O)c1cnc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[4-[(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)amino]butoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.5592 |
| Formel vægt | 426.2648 g/mol |
| Vis mere |