Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30413913
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30413913 1 g -
30422950 2.5 g 2.5g
2 options
Artikelnummer. 30413913
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT2957501G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28783-41-7
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Formel vægt 175.0222
InChI formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride
Molekylær formel C7 H9 N S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 175.68
SMIL Cl.C1Cc2sccc2CN1
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Tekniske data
Mængde 1 g