Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30422950
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30422950 2.5 g 2.5g
30413913 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2957502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28783-41-7
Molekylær formel C7 H9 N S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 175.68
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin; hydrochlorid
SMIL Cl.C1Cc2sccc2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
Formel vægt 175.0222