Få mere at vide
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17990576
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17990576 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17990576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0455.230025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
CAS 28783-41-7
Analyt- eller komponentnavne 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H9 N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
SMIL Cl.C1Cc2sccc2CN1
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 175.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 175,0222 g/mol