Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30417307
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30417307 50 mg
30426223 5 mg
30409960 25 mg
3 options
Artikelnummer. 30417307
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT29581550MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1151904-84-5
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride
Formel vægt 233.0277
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate;hydrochloride
Molekylær formel C9H12ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 233.72
SMIL Cl.CC(=O)Oc1cc2CNCCc2s1
Synonym Thieno[3,2-c]pyridin-2-ol, 4,5,6,7-tetrahydro-, 2-acetate, hydrochloride (1:1) (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetate hydrochloride