Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-acetat hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-ol 2-Acetate Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2S.ClH/c1-6(11)12-9-4-7-5-10-3-2-8(7)13-9;/h4,10H,2-3,5H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 233.0277 |