Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 28783-38-2 |
| Molekylær formel | C7H10ClNS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H |
| SMIL | Cl.C1Cc2ccsc2CN1 |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.68 |
| Formel vægt | 175.0222 |