Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 10744502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10744502 5 g Glasflaske 5g
10872641 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10744502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432670050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 307307-97-7 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307307-97-7
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD09056813
InChI nøgle VOAKNFVZEGNOKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4h,5h,6h,7h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem23924, 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carbox, 4?5?6?7-tetrahydropyrazolo 1?5-a pyridine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro
PubChem CID 21941376
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1CCN2C(=C(C=N2)C(=O)O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 215 °C til 223 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.