Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497247
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497247 1 g 1g
15417257 250 mg 250mg
15407257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34309.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13129-17-4 | C8H10S | 138.228 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Kondensation af aminocarboxyalkylderivat af 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen med salicylaldehyd gav en potentielt tridentat Schiff-base (HSAT), som dannede en række kobber(II)-komplekser. Omsætning af ethyl-2-diazo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat 1 med 3-iminobutyronitril 2 gav hydrazonderivatet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Kondensation af aminocarboxyalkylderivat af 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen med salicylaldehyd gav en potentielt tridentat Schiff-base (HSAT), som dannede en række kobber(II)-komplekser. Omsætning af ethyl-2-diazo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat 1 med 3-iminobutyronitril 2 gav hydrazonderivatet.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13129-17-4
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD19442759
InChI nøgle CBKDCOKSXCTDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, benzothiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene, benzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro, 5-17-01-00498 beilstein handbook reference
PubChem CID 22946
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen
SMIL C1CCC2=C(C1)C=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene
Kogepunkt 55°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.558
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.23
Procent renhed 97%