Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-sulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 15478955
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478955 1 g 1g
15488955 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34470.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 128852-17-5 | C8H9ClO2S2 | 236,73 g/mol
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-sulfonylchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128852-17-5
Molekylær formel C8H9ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 236.73
MDL nummer MFCD18825753
InChI nøgle UUBSHLWNADKCBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 4,5,6,7-tetrahydro-9ci
PubChem CID 15158650
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(CCCC2)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 64 °C til 66 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 236.74
Procent renhed 95%