Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15448295
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448295 1 g 1g
15468295 250 mg 250mg
15458295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33062.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40133-07-1 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40133-07-1
Molekylær formel C9H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.237
MDL nummer MFCD00464469
InChI nøgle ROLXOQXKNDKXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, acmc-1asbb, enamine_001826, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic
PubChem CID 2063443
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1CCC2=C(C1)C=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 191°C to 193°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 182.24
Procent renhed 97%