Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 109904-25-8 |
| Molekylær formel | C26 H23 N S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Prasugrel Impurity 45 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23NS/c1-4-10-22(11-5-1)26(23-12-6-2-7-13-23,24-14-8-3-9-15-24)27-18-16-25-21(20-27)17-19-28-25/h1-15,17,19H,16,18,20H2 |
| SMIL | C1Cc2sccc2CN1C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 5-trityl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.53 |
| Formel vægt | 381.1551 |