Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridine, TRC
Artikelnummer. 30419262
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30419262 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30419262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT295795100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridine
CAS 109904-25-8
Molekylær formel C26 H23 N S
Mængde 100 mg
Synonym Prasugrel Impurity 45
InChI formel InChI=1S/C26H23NS/c1-4-10-22(11-5-1)26(23-12-6-2-7-13-23,24-14-8-3-9-15-24)27-18-16-25-21(20-27)17-19-28-25/h1-15,17,19H,16,18,20H2
SMIL C1Cc2sccc2CN1C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 5-trityl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 381.53
Formel vægt 381.1551