Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazol hydrochlorid, 95%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrahydro-5-azabenzimidazole hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 15312806 |
| Formel vægt | 159.62 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |