Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30457292
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457292 250 mg
30453337 2.5 g
30454379 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT889693250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62002-31-7
Molekylær formel C6 H9 N3 . 2[HCl]
Molekylvægt (g/mol) 196.078
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.C1Cc2nc[nH]c2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Formel vægt 195.033