Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine Dihydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H |
| Formel vægt | 195.033 |