Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11351307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351307 1 g 1g
11361307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351307 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L01515.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2305-79-5
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00014565
InChI nøgle GDSQTWDUCDSZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydroindazole, 4,5,6,7-tetrahydro-2h-indazole, 1h-indazole, 4,5,6,7-tetrahydro, 3,4-tetramethylenepyrazole, 4 5 6 7 tetrahydroindazole, 1h-4,5,6,7-tetrahydroindazole, acmc-1cl2g, 4,6,7-tetrahydroindazole, 4,6,7-tetrahydro-1h-indazole, 3,4-tetramethylene-1h-pyrazole
PubChem CID 75317
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole
SMIL C1CCC2=C(C1)C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Kogepunkt 140°C to 142°C (2 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2420
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%