Få mere at vide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1074365-84-6 |
| Molekylær formel | C26 H26 N4 O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid','4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-','methyl ester (ACI), Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyri |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26N4O5/c1-34-20-12-10-19(11-13-20)30-24-21(23(27-30)26(33)35-2)14-16-29(25(24)32)18-8-6-17(7-9-18)28-15-4-3-5-22(28)31/h6-13H,3-5,14-16H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| IUPAC navn | methyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.508 |
| Formel vægt | 474.19 |