missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30415099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415099 100 mg
30410734 250 mg
30412615 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291150100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 577779-57-8
Molekylær formel C7 H2 Br4 N2
Molekylvægt (g/mol) 433.72
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole
SMIL Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]cnc2c1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H2Br4N2/c8-2-3(9)5(11)7-6(4(2)10)12-1-13-7/h1H,(H,12,13)
Formel vægt 429.6951
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.